材料
porcelain
蓋帽尺寸
B
包裝
pack of 12
製造商/商標名
Coorstek 66105
高度
28 mm
容量
12 mL
頂端外徑
35 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
除底部外表面和边缘外,内部和外部上釉。
盖子单独订购。
- 最高使用温度:1150°C;真空使用限值:1300°C
- 坩埚无孔隙,因此烧制后重量不应有任何变化。
盖子单独订购。
特點和優勢
- 确保高抗热震性
- 耐用
- 坚硬
- 稳定的耐火材料品质
法律資訊
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.