主要文件
Z247138
Coors 瓷坩埚
High form, capacity 20 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122200
NACRES:
NB.43
物料
porcelain
盖子尺寸
C
包装
pack of 12
制造商/商品名称
Coorstek 66107
高度
36 mm
容量
20 mL
顶部外径
45 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
除底部外表面和边缘外,内部和外部上釉。
  • 最高使用温度:1150°C;真空使用限值:1300°C
  • 坩埚无孔隙,因此烧制后重量不应有任何变化。
盖子单独订购。
特点和优势
  • 确保高抗热震性
  • 耐用
  • 坚硬
  • 稳定的耐火材料品质
法律信息
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)