主要文件
Z246735
Zirconium crucible
low form, capacity 55 mL
别名:
Lab Crucible, Laboratory Crucible, Zirconium Lab Crucible
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122200
NACRES:
NB.43
高度
43 mm
容量
55 mL
厚度
0.035 in.
顶部直径
47 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2