主要文件
Z562092
铂坩埚
standard, capacity 30 mL
别名:
crucibles
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
物料
platinum
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Birmingham metals BC10
容量
30 mL
圆盘直径 × 高度
37.5 mm × 41 mm , Base 22.5 mm
重量
24.0 g+/- 5%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
铂坩埚适用于分析实验室。
特点和优势
由于其沉重的底座和较轻的壁,铂金坩埚能够承受严苛的条件。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)