Merck
所有图片(4)
主要文件
Z246638
Nickel crucible
Straight wall, capacity 55 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122200
NACRES:
NB.43
容量
55 mL
直径× 高度
47 mm × 41 mm
厚度
0.035 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)