主要文件
SYNT216105
Synthware TLC cylindrical developing tank
joint: ST/NS 60/12, O.D. × H 65 mm × 105 mm
别名:
Synthware T216105
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS60/12
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware T216105
外径 × 高度
65 mm × 105 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)