主要文件
Z225347
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, straight, O.D. × H 13 mm × 75 mm
别名:
bubblers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
外径 × 高度
13 mm × 75 mm
入口外径
6 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)