Merck
Z549460
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, 90° bend, O.D. × H 45 mm × 300 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
外徑 × 高度
45 mm × 300 mm
入口外徑
22 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC