主要文件
Z188808
Supelco
黑色塑料盖
Solid top, white rubber liner, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
black phenolic cap
white rubber liner
特点
closure type black phenolic solid top cap
包装
pkg of 1000 ea
NMR管直径
5 mm
配件
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些可高压灭菌的盖子能够确保产品的安全。衬垫为白色丁苯橡胶,表面为 PTFE。
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)