主要文件
Z188778
Supelco
Wheaton 样品瓶
amber, volume 2 mL, cap size 8 - 425, diam. × H 12 mm × 36 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
amber borosilicate glass vial
特点
closure type screw top vial
包装
pkg of 200 ea
盖子尺寸
8 - 425
直径× 高度
12 mm × 36 mm
体积
2 mL
颜色
amber
配件
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
小瓶包装于带有隔板的瓦楞托盘中,然后收缩包装以减少微粒污染。
可高压灭菌的硼硅酸盐USP 1型玻璃。瓶盖需单独订购。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)