Merck
Z177474
Sigma-Aldrich
Vakuwash®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
一般說明
用于冲洗和干燥玻璃比色皿。吸收池在固定时开口端朝下,紧靠封闭真空系统的橡胶垫。包括 500mL PP 烧瓶、Vikem® 挡块、管路和 Vakuwash 漏斗。
法律資訊
Vakuwash is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP