Merck
Z114065
Sigma-Aldrich
Wheaton 玻璃血清瓶
volume 100 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 52 mm × 95 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
borosilicate glass bottle
描述
USP Type I
特點
autoclavable
closure type crimp top vial
外徑
20 mm
容量
100 mL
直徑× 高度
52 mm × 95 mm
容積
100 mL
顏色
amber
接頭
opening for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.