Z114049
别名:
Wheaton Glass Serum Vial
1 of 10
Supelco
Z166065
橡胶塞
Sigma-Aldrich
Z114014
Wheaton 玻璃血清瓶
33110-U
小瓶,钳口,血清瓶
27016
铝压接密封(无隔垫),银铝
Z114006
Z113999
27232
瓶塞
27235-U
Z113980
DWK223748
WHEATON® Type I crimp top serum bottle
borosilicate glass bottle
USP Type I
autoclavableclosure type crimp top vial
20 mm
30 mL
37 mm × 63 mm
amber
opening for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Exclusive Savings
removable center
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 8
29104-U
2mL 标准开口带盖螺纹口样品瓶,未组装便利套装
Z114146
Wheaton 密封盖(可中心开口)
Z114065
33143
23232
棕色储存瓶
27234