主要文件
Z113980
Sigma-Aldrich
Wheaton 玻璃血清瓶
volume 30 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 37 mm × 63 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
borosilicate glass bottle
描述
USP Type I
特点
autoclavable
closure type crimp top vial
外径
20 mm
容量
30 mL
直径× 高度
37 mm × 63 mm
体积
30 mL
颜色
clear
配件
opening for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
它可高压灭菌,易于灭菌,用于保存化学物质,防止污染。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)