主要文件
Y906662
Sigma-Aldrich
钢瓶
carbon steel, 1/2 in. NPT, capacity 2.9 L
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12142200
NACRES:
NA.12
物料
carbon steel
质量水平
参数
2015 psi max. pressure
外径 × 内径 × 长度
4.185 in. × 4.013 in. × 16.73 in.
容量
2.9 L
壁厚度
0.086 in.
重量
4041 g
配件
1/2 in. NPT
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)