Merck
W523607
Sigma-Aldrich
橙叶油,巴拉圭
别名:
苦橙油
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
生物源
Citrus aurantium
等級
Kosher
光學活性
[α]20/D −3.0°, neat
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
woody
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
準備報告
提取方法:蒸馏
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
152.0 °F
閃點(°C)
66.67 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)