Merck
W369918
Sigma-Aldrich
2-甲基丁酸异丙酯
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(CH3)CO2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
144.21
FEMA编号:
3699
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.547
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.397 (lit.)
沸点
140-144 °C/727 mmHg (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
green; oily; fruity; ethereal; sweet
SMILES字符串
CCC(C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-5-7(4)8(9)10-6(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI key
DIRDKDDFAMNBNY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
89.6 °F - closed cup
闪点(°C)
32 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)