Merck
W412333
Sigma-Aldrich
(E)-Geranyl valerate
≥97%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H26O2
CAS号:
分子量:
238.37
FEMA编号:
4123
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
Flavis编号:
09.150
NACRES:
NA.21
等级
FG
Halal
质量水平
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
方案
≥97%
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
fruity; pineapple; rose
SMILES字符串
O(C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)C(=O)CCCC
InChI
1S/C15H26O2/c1-5-6-10-15(16)17-12-11-14(4)9-7-8-13(2)3/h8,11H,5-7,9-10,12H2,1-4H3/b14-11+
InChI key
CVSWGLSBJFKWMW-SDNWHVSQSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)