材料
silicone
包裝
pkg of 5 numbers
製造商/商標名
MicropreSURE®
輸入
sample type pharmaceutical(s)
sample type dairy
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type wine
sample type sport drink
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
運輸包裝
ambient
一般說明
硅胶O型密封圈 + 密封塞是MicropreSure®取样器的配件。MicropreSure®采样器是一种在线过滤采样器,可简化过程中微生物检测。这是一个简单的保护性设计,允许样品在收集现场进行无菌处理,从而降低污染风险。硅胶O型密封圈 + 密封塞有助于样品密封和防止漏液。
應用
硅胶O型密封圈 + 密封塞用于水性液体(如啤酒、乳制品、瓶装水、药物产品分析、软饮料、苹果汁、运动饮料和葡萄酒)的生产过程取样和过滤,用于生物负荷测试。
法律資訊
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany