Merck
W261408
Sigma-Aldrich
月桂酸
≥98%, FCC, FG
别名:
十二烷酸, ABL, 月桂酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)10COOH
CAS号:
分子量:
200.32
FEMA號碼:
2614
Beilstein:
1099477
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
8.012
NACRES:
NA.21
感官的:
fatty
等級:
FG
Halal
Kosher
生物源:
palm oil
agency:
meets purity specifications of JECFA
食物過敏原:
no known allergens
生物源
palm oil
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
蒸汽壓力
1 mmHg ( 121 °C)
50 mmHg ( 210 °C)
化驗
≥98%
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
密度
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fatty
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
月桂酸是椰子油中含量最丰富的脂肪酸。它也是中国米酒和甜奶油的主要风味成分之一。月桂酸通常用于润滑剂,也可用于可食性涂层配方。
應用
  • 深共熔溶剂自组装反向纳米胶束用于难溶药物的透皮递送:本文讨论了基于深共熔溶剂的纳米胶束的开发,以增强难溶药物的透皮递送,其在药物递送系统中具有潜在的应用(Li 等人,2024 年)。
  • 离子吸附矿物浸出液中稀土元素的环保高效提取:提出了一种从浸出液中提取稀土元素的环保方法,强调了月桂酸在改进提取过程中的作用(Yu 等人,2024 年)。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
348.8 °F - closed cup
閃點(°C)
176 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 608-608 (2012)
Edible coatings for lightly processed fruits and vegetables.
Baldwin EA, et al.
Hortscience: a Publication of the American Society For Horticultural Science Hortscience, 30(1), 35-38 (1995)
Influence of free fatty acids on sweet cream butter flavor. J
McDaniel MR, et al.
Journal of Food Science, 34(3), 251-254 (1969)
A study on characteristic flavor compounds in traditional Chinese rice wine?Guyue Longshan rice wine
Cao Y, et al.
Journal of the Institute of Brewing, 116(2), 182-189 (2010)
Coconut oil as base oil for industrial lubricants-evaluation and modification of thermal, oxidative and low temperature properties.
Jayadas NH and Prabhakaran Nair K.
Tribology International, 39(9), 873-878 (2006)