生物源
plant
蒸汽壓力
15 mmHg ( 160 °C)
化驗
≥98.0%
形狀
crystals
bp
268-270 °C (lit.)
mp
27-32 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
脂質類型
saturated FAs
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
癸酸是一种十碳的饱和脂肪酸。它存在于棕榈仁、椰子脂肪和乳脂中。
應用
癸酸用于制备癸酸铵(一种表面活性剂) 和制备分散相。
生化/生理作用
癸酸有助于减轻氧化应激。生酮饮食中的癸酸参与线粒体生物合成,从而增强柠檬酸合成酶和电子传递链复合物 I 的活性。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
296.6 °F - closed cup
閃點(°C)
147 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Lexicon of lipid nutrition (IUPAC Technical Report)
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 73(4), 685-744 (2001)
Principles of Orthomolecularism (2004)
Colloidal processing of macroporous TiO2 materials for photocatalytic water treatment
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 95(2), 502-508 (2012)
Function of capric acid in cyclophosphamide-induced intestinal inflammation, oxidative stress, and barrier function in pigs
Scientific reports, 7(1), 16530-16530 (2017)
A descriptive force-balance model for droplet formation at microfluidic Y-junctions
AIChE Journal, 56(10), 2641-2649 (2010)