Merck
292168
Sigma-Aldrich
月桂酸-1-13C
99 atom % 13C
别名:
十二烷酸-1-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)1013CO2H
CAS号:
分子量:
201.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i12+1
InChI 密鑰
POULHZVOKOAJMA-HNHCFKFXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)