Merck
W226718
Sigma-Aldrich
雪松叶油
别名:
2-己炔甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA编号:
2267
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
NACRES:
NA.21
生物来源
Thuja occidentalis L.
旋光性
[α]25/D -7 to -14
来源
USA origin
折射率
n20/D 1.456-1.460 (lit.)
密度
0.906-0.920 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
cedar
制备说明
提取方法:蒸馏
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
134.6 °F - closed cup
闪点(°C)
57 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)