Merck
M32100
Sigma-Aldrich
4-溴代巴豆酸甲酯
85%, technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH2CH=CHCO2CH3
CAS号:
分子量:
179.01
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical grade
质量水平
方案
85%
表单
liquid
杂质
<15% 2(5H)-furanone
折射率
n20/D 1.501 (lit.)
沸点
83-85 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI key
RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
197.6 °F - closed cup
闪点(°C)
92 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)