Merck
W202606
Sigma-Aldrich
环己烷丙酸烯丙酯
≥98%, FCC, FG
别名:
2-Propenyl 3-cyclohexylpropanoate, Allyl 3-cyclohexylpropionate, Cyclohexanepropanoic acid 2-propen-1-yl ester, Cyclohexanepropionic acid allyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11CH2CH2CO2CH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
196.29
FEMA號碼:
2026
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2223
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.498
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
91 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fruity; waxy; pineapple; sweet
SMILES 字串
C=CCOC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-2-10-14-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h2,11H,1,3-10H2
InChI 密鑰
TWXUTZNBHUWMKJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
222.8 °F - closed cup
閃點(°C)
106 °C - closed cup