Merck
W203106
Sigma-Aldrich
庚酸烯丙酯
≥97%, FCC, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CO2CH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
170.25
FEMA编号:
2031
EC 号:
欧洲委员会编号:
369
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.097
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
方案
≥97%
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
fruity; waxy; pineapple; sweet
SMILES字符串
CCCCCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-8-10(11)12-9-4-2/h4H,2-3,5-9H2,1H3
InChI key
SJWKGDGUQTWDRV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbonesEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
179.6 °F - closed cup
闪点(°C)
82 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)