THS01417
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
1 of 10
Sigma-Aldrich
205699
碳负载钯催化剂
205680
1.12277
Nickel
266981
镍
203904
577995
205958
碳负载铂催化剂
8.20876
Nickel catalyst
221678
Raney®-镍
Supelco
1.05432
氨溶液25%
pack of 1 ea
ThalesNano THS 01417
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
加氢催化剂_催化剂_非均相催化剂_化学试剂-默克生命科学