主要文件
TEM-G200CU
Sigma-Aldrich
Glider Grids Standard Copper Square Mesh
size 200 mesh, vial of 100
别名:
SQUARE 200 MESH COPPER 100/VIAL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
vial of 100
尺寸
200 mesh
一般描述
Gilder Grids Standard Square Mesh: Copper Grid, 200 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 125μm, Hole 90μm, Bar 35μm
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)