Merck
主页products材料科学电子材料基材和预制电子器件
基材和预制电子器件
穿着防护服的科学家正在检查预制的预图案化电子器件基材
我们的基材和预制电子部件从设计上帮助您大大减少处理时间,以表征您新开发的半导体材料,构建有效的、基于FET的传感器,检测化学/生物分析物。只需添加您选择的半导体层即可。 
  • 凭借利用我们的预图案化、背栅、叉指电极系列,你可以快速制造场效应晶体管(FET)。这些电极使用标准剥离技术预制在导电硅晶片上,具有可靠的欧姆源/漏极触点、超高的通道宽长比(500至4000)以及多种介电层厚度和器件结构选择。
  • 我们的背栅式 横向场效应晶体管(LOFET)电路仅需要对环形振荡器进行频率测量,就可以简化活性材料的表征,无需对单个晶体管进行耗时的测量和分析。
阅读详情
  • 通过我们的Miniprober来测试您的最终设备,无需探针台,即可通过可靠的触板轻松快速测量。
  • 我们还可以为客户提供Hall bar器件、2探针FET或液体栅极2探针FET配置的预制石墨烯芯片,推动您的石墨烯传感器的研究以及应用的快速成功。
  • 为了满足您对纳米器件和纳米材料表征的需求,请选择我们的TEM载网及耗材,包括各种载网材料、网格尺寸、载网配置、涂层材料和涂层厚度、染色化学品和样品制备工具。
  • 我们的多种电化学部件选择包括各种具有易于处理的形状的水性/非水性参比电极,以及工作、对电极和辅助电极。