About This Item
线性分子式:
(CH3O)3C6H2CH=CHCO2H
CAS号:
分子量:
238.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
推荐产品
化驗
98%
mp
164-166 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cc(OC)c(\C=C\C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C12H14O5/c1-15-9-7-11(17-3)10(16-2)6-8(9)4-5-12(13)14/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)/b5-4+
InChI 密鑰
XCEGAEUDHJEYRY-SNAWJCMRSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3