蒸汽压
30 mmHg ( 25 °C)
质量水平
方案
95%
折射率
n20/D 1.4 (lit.)
沸点
130 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
密度
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COb1ob(OC)ob(OC)o1
InChI
1S/C3H9B3O6/c1-7-4-10-5(8-2)12-6(9-3)11-4/h1-3H3
InChI key
ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
48.2 °F - closed cup
闪点(°C)
9 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter