Merck
178977
Sigma-Aldrich
硼烷三乙胺络合物
97%
别名:
NSC 59740, 三乙胺硼烷, ( N,N -二乙基乙胺)三氢硼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)3N · BH3
CAS号:
分子量:
115.02
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: reductant
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
97 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
[BH3-][N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H18BN/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3,7H3
InChI 密鑰
ONRDAGWFOUZNLV-UHFFFAOYSA-N
應用
用于:
  • 胺-硼烷加合物的乙醇解产生还原系统
  • 单壁碳纳米管的光化学硼氢化和氧化
用于合成以下物质的反应物:
  • 硅烷硼酸盐
  • N -杂环卡宾硼烷络合物与胺硼烷的 Lewis 碱交换
  • 低压化学气相沉积法制备碳化硼氮化物薄膜
  • (吡啶)三吡咯硼
放射性核素 211 At 修饰生物分子的反应物
硼烷三乙胺络合物是一种通用试剂,可用于合成硅烷基硼氢化合物和内消旋-三芳基次卟啉。 也可用于液相储氢材料的制备。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
19.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-7 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
ABC?Type meso?Triaryl?Substituted Subporphyrins.
Yoshida K, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(19), 3997-4004 (2014)
A single-component liquid-phase hydrogen storage material.
Luo W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(48), 19326-19329 (2011)
The quest for silylhydroboranes:(Me3Si)3SiBH2.
Arp H, et al.
Dalton Transactions, 39(39), 9270-9274 (2010)
Rational Synthesis of A2B-type meso-Triarylsubporphyrins.
Tanaka T, et al.
Organic Letters, 14(11), 2694-2697 (2012)
Zizwe A Chase et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(46), 16541-16546 (2015-09-26)
The state of Ni supported on HZSM-5 zeolite, silica, and sulfonated carbon was studied during aqueous-phase catalysis of phenol hydrodeoxygenation using in situ extended X-ray absorption fine structure spectroscopy. On sulfonated carbon and HZSM-5 supports, NiO and Ni(OH)2 were readily