Merck
T6903
Sigma-Aldrich
四氯邻苯二酚
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6Cl4-1,2-(OH)2
CAS号:
分子量:
247.89
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
PubChem化学物质编号:
方案
96%
mp
193-195 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1c(O)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H
InChI key
RRBMVWQICIXSEO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)