主要文件
SYNC245550
Synthware Allihn reflux condenser
joint: ST/NS 55/50, jacket L 300 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS55/50
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware C245550
夹套长度
300 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Allihn reflux condenser with a water cooled inner drip joint at bottom.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)