主要文件
SYNC254400
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm, hose size 10 mm
别名:
Synthware C254400, Bulb condenser
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware C254400
软管尺寸
10 mm
夹套长度
400 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)