Merck
SYNC212440
Synthware Friedrichs condenser
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware C212440, glass Friedrichs condenser
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
接合處
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C212440
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With a joint at 15º angle.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.