主要文件
SYNA321420
Synthware vacuum adapter
female joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware A321420, glass vacuum adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.51
接合处
female joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware A321420
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Ideal for use as a vent or for the introduction of pressure/vacuum.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)