抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
47 kDa
种属反应性
bovine, sheep, pig, human
浓度
0.5-1 mg/mL
技术
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
登记号
NM_014009
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... FOXP3(50943)
免疫原
靶向人FOXP3 N端区域的合成肽
生化/生理作用
叉头盒蛋白P3(FOXP3,Scurfin,锌指蛋白JM2)编码叉头转录因子家族的新成员。推测抑制转录,在决定CD4T细胞对活化反应的幅度中起着最重要的作用
序列
合成肽位于以下区域内: PHFMHQLSTVDAHARTPVLQVHPLESPAMISLTPPTTATGVFSLKARPGL
外形
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Heather L Chaney et al.
Biology of reproduction (2021-11-19)
Conceptus secretory factors include galectins, a family of carbohydrate binding proteins that elicit cell adhesion and immune suppression by interacting with intracellular and extracellular glycans. In rodents, galectin-1 (LGALS1) promotes maternal-fetal immune tolerance in the decidua through expansion of tolerogenic