描述
Merck USA index - 14, 8742
质量水平
方案
≥98% (TLC)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
颜色
white
溶解性
ethanol: soluble
water: soluble
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[N+H2](CCC[N+H3])CCCC[N+H3]
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
InChI key
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
在调节细胞增殖和分化中起重要作用的多胺。抑制神经元型一氧化氮合酶。
生化/生理作用
主靶
抑制神经元型一氧化氮合酶
抑制神经元型一氧化氮合酶
警告
毒性:刺激性(B)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。
其他说明
Hu, J., et al. 1994.Neurosci. Lett.175, 41.
Trubiani, O., et al. 1994.Biochem.Mol.Biol. Int.32, 1085.
He, Y., et al. 1993.Eur. J. Biochem.217, 89.
Svensson, F., et al. 1993.Mol.Cell.Biochem.124, 141.
Trubiani, O., et al. 1994.Biochem.Mol.Biol. Int.32, 1085.
He, Y., et al. 1993.Eur. J. Biochem.217, 89.
Svensson, F., et al. 1993.Mol.Cell.Biochem.124, 141.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3