Merck
P16303
Sigma-Aldrich
3-苯氧基溴丙烷
96%
别名:
3-溴丙基苯基醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5O(CH2)3Br
CAS号:
分子量:
215.09
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
折射率
n20/D 1.546 (lit.)
沸点
130-134 °C/14 mmHg (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
密度
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
BrCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H11BrO/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChI key
NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
204.8 °F - closed cup
闪点(°C)
96.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1