方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.607 (lit.)
沸点
110-112 °C/20 mmHg (lit.)
mp
7 °C (lit.)
密度
1.427 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
bromo
phenyl
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Br\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H7Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
InChI key
YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
β-溴代苯乙烯是一种α ,β-不饱和芳族卤化物。它可以通过肉桂酸的催化Hunsdiecker反应(CHR)进行合成。 它通常用作制备取代的烯烃、相应的乙炔、以及天然化合物和抗生素全合成的前体。
应用
β-溴苯乙烯可用于一锅法制备肉桂腈。 它也可用于制备纯乙酯- Z-和 E-α ,α -二氟-4-苯基-3-丁烯酸乙酯 和1,3-二苯基-1-丁烯。 在二氯[1,1′-双(二苯基膦基)二茂铁]镍(II)催化剂存在下,它可用于与叔丁基氯化镁交叉偶联,合成β-叔-丁基苯乙烯。 它也可用于在炔烃存在下与羰基镍反应制备γ -丁-2-烯内酯。
其他客户在看
Cross-Coupling of Tertiary Alkyl Grignard Reagents with β-Bromostyrene Catalyzed by Dichloro[1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel (II).
Hayashi T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 9(6), 767-768 (1980)
Catalytic Hunsdiecker Reaction and One-Pot Catalytic Hunsdiecker-Heck Strategy: Synthesis of α, β-Unsaturated Aromatic Halides, α-(Dihalomethyl) benzenemethanols, 5-Aryl-2, 4-pentadienoic acids, Dienoates and Dienamides.
Naskar D and Roy S.
Tetrahedron, 56(10), 1369-1377 (2000)
New method for the synthesis of β-bromostyrenes.
Shastin AV, et al.
Russian Chemical Bulletin, 50(8), 1401-1405 (2001)
Enantioselective Preparation of C2-Symmetrical Ferrocenyl Ligands for Asymmetric Catalysis.
Schwink L and Knochel P.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 4(5), 950-968 (1998)
The reaction of ?-bromostyrene with nickel carbonyl in the presence of alkynes.
Ryang M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 46(2), 375-377 (1972)