主要文件
MT51340339
Mettler-Toledo Economic & Easy ORP electrode
Robust Plastic shaft, fill solution: Gel
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
39121436
NACRES:
NB.79
物料
Nylon (junction)
plastic shaft
platinum (pin)
描述
BNC connector
Reference system: Ag/AgCl
特点
fill solution: Gel
制造商/商品名称
Mettler-Toledo 51340339
温度测量范围
0-80 °C
长度 × 直径
120 mm × 12 mm
电缆尺寸
1 m
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
ORP electrode for lab use.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)