Merck
MNO000006
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-ol
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5ClN2O
CAS号:
分子量:
144.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
InChI
1S/C5H5ClN2O/c1-3-7-4(6)2-5(9)8-3/h2H,1H3,(H,7,8,9)
InChI 密鑰
QNANRGHPXMUJQC-UHFFFAOYSA-N