Merck
R-024
Supelco
瑞芬太尼盐酸盐标准液 盐酸盐 溶液
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H28N2O5 · HCl
分子量:
412.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Cl-].N1(CCC(CC1)(N(c2ccccc2)C(=O)CC)C(=O)OC)CCC(=O)OC.[H+]
InChI
1S/C20H28N2O5.ClH/c1-4-17(23)22(16-8-6-5-7-9-16)20(19(25)27-3)11-14-21(15-12-20)13-10-18(24)26-2;/h5-9H,4,10-15H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
WFBMIPUMYUHANP-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... OPRM1(4988)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
瑞芬太尼是一种强效、短效、合成阿片类镇痛药。它与其他阿片类药物和镇痛药联合使用,以诱导或补充全身麻醉。这种新的认证参比溶液适用于包括临床毒理学、法医分析、工作场所药物测试和药学研究在内的多种基于质谱的测试应用。
應用
  • 使用盐酸瑞芬太尼的镇痛效果研究:一项综合分析,重点是使用HPLC-DAD和LC-MS/MS方法同时测定术后溶液中的14种镇痛药(包括盐酸瑞芬太尼),突出了其在有效疼痛管理方案中的作用(Yao等人,2024年)。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1