Merck
M87800
Sigma-Aldrich
1-吗琳环己烯
98%
别名:
4-(1-环己烯-1-基)吗啉
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NO
CAS号:
分子量:
167.25
Beilstein:
118696
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
118-120 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H17NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h4H,1-3,5-9H2
InChI 密鑰
IIQFBBQJYPGOHJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)