Merck
M6808
Sigma-Aldrich
米醛
contains ~0.1% Hydroquinone as stabilizer, 98%
别名:
2,4,6-三甲基苯甲醛, 2-甲酰-1,3,5-三甲苯, 2-甲酰均三甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3C6H2CHO
CAS号:
分子量:
148.20
Beilstein:
1364114
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
包含
~0.1% Hydroquinone as stabilizer
折射率
n20/D 1.553 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(C)c(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
221.0 °F
閃點(°C)
105 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)