product name
4臂-PEG20K-马来酰亚胺, average Mn 20,000
形狀
solid
分子量
average Mn 20,000
反應適用性
reactivity: thiol reactive
聚合物結構
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
四臂PEG马来酰亚胺。水凝胶PEG。马来酰亚胺对硫醇基具有选择性;在pH 5.0-6.5下反应,
應用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律資訊
JenKem Technology 产品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Nature Communications, 4 (2013)
商品
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.