Merck
JKA3115
Sigma-Aldrich
mPEG20K
average Mn 20,000, Maleimide, thiol reactive
别名:
mPEG-MAL, Methoxy-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
产品名称
mPEG-MAL, average Mn 20,000
形狀
solid
分子量
average Mn 20,000
反應適用性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
聚合物結構
shape: linear
functionality: monofunctional
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Methoxy PEG Maleimide. Selective for thiol groups on cystein side chains; reacts at pH 5.0-6.5
應用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律資訊
Product of JenKem Technology
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yu, W., et al.
Antiviral Research, 108 (2014)