产品名称
4arm-PEG5K-SH, average Mn 5,000
形狀
solid
分子量
average Mn 5,000
反應適用性
reactivity: thiol reactive
聚合物結構
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4臂PEG硫醇。水凝胶PEG。在温和的反应条件下对巯基具有选择性。
應用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律資訊
JenKem Technology 产品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Daniele, M.A., et al.
Biomaterials, 35(6) (2014)
商品
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.