Merck
JKA7020
Sigma-Aldrich
4arm-PEG5K
average MN 5,000, NH2, carboxyl reactive
别名:
4臂-PEG-NH2, 4臂PEG胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)4
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
产品名称
4臂-PEG5K-NH2, HCl Salt, average Mn 5,000
表单
solid
分子量
average Mn 5,000
反应适用性
reactivity: carboxyl reactive
聚合物结构设计
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
四臂PEG胺。水凝胶PEG。胺基可与羧基(-COOH)或其他胺反应性化学基团结合。
应用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律信息
JenKem Technology 产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Xu, J., et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
McKinnon, D.D., et al.
Chemistry of Materials, 26(7) (2014)
Hao, Y., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Myers, B.K., et al.
Analytica Chimica Acta, 808 (2014)
商品
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.